Ácido indol-3-carboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Indole-3-carboxylic acid
A12634.03
A12634.06
A12634.14
AB112970.0025
A12634.03EA
40.8
EUR
A12634.03
A12634.06
A12634.14
ABCRAB112970.0025
Ácido indol-3-carboxilico ≥98%
Ácido indol-3-carboxilico
Purity: 98%
CAS No.: 771-50-6
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 239° dec.
Beilstein Reference: 129435
Formula:
C₉H₇NO₂ Pto. de fusión: ∼ 239 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005624 Núm. CAS: 771-50-6 EINECS: 212-231-6 |