Ácido indol-5-carboxilico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-5-carboxylic acid
122210010 122210050
ACRO122210010EA 46.6 EUR
ACRO122210010 ACRO122210050
Ácido indol-5-carboxilico 98%
Ácido indol-5-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. de fusión: 207…212 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005678
Núm. CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %