Ácido indol-5-carboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18627.03
A18627.06
A18627.14
A18627.03EA
51.5
EUR
A18627.03
A18627.06
A18627.14
Ácido indol-5-carboxilico ≥98%
Ácido indol-5-carboxilico
Purity: 98%
CAS No.: 1670-81-1
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 124391
Formula:
C₉H₇NO₂ Pto. de fusión: 208…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005678 Núm. CAS: 1670-81-1 EINECS: 216-799-6 |