5-Fluoroindol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-indole
311920010 311922500 311920050 311920250
ACRO311920010EA 67.1 EUR
ACRO311920010 ACRO311922500 ACRO311920050 ACRO311920250
5-Fluoroindol 98%
5-Fluoroindol
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005671
Núm. CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %