5-Fluoroindol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-indole
A15346.03 A15346.06 A15346.14
A15346.03EA 62.4 EUR
A15346.03 A15346.06 A15346.14
5-Fluoroindol ≥99%
5-Fluoroindol
Purity: 99% CAS No.: 399-52-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-47° Beilstein Reference: 112350 MDL No.: MFCD00005671
Formula: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C (0.5 mmHg)
Pto. de fusión: 42…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005671
Núm. CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4