6-Fluoroindol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-1H-indole
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 53.7 EUR
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluoroindol 98%
6-Fluoroindol
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. de fusión: 72…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056933
Núm. CAS: 399-51-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %