6-Fluoroindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Fluoro-1H-indole
B24633.03
B24633.06
B24633.14
B24633.03EA
67.7
EUR
B24633.03
B24633.06
B24633.14
6-Fluoroindol ≥98%
6-Fluoroindol
Purity: 98%
CAS No.: 399-51-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 112192
Formula:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Pto. de fusión: 74…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056933 Núm. CAS: 399-51-9 |