7-Fluoroindol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L17621.03
L17621.MD
L17621.03EA
60.4
EUR
L17621.03
L17621.MD
7-Fluoroindol ≥97%
7-Fluoroindol
Purity: 97%
CAS No.: 387-44-0
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 114740
Formula:
C₈H₆FN MW: 135,14 g/mol Pto. de fusión: 61…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074502 Núm. CAS: 387-44-0 |