5-Iodoindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20638.06
B20638.14
B20638.06EA
97.2
EUR
B20638.06
B20638.14
5-Iodoindol ≥98%
5-Iodoindol
Purity: 98%
CAS No.: 16066-91-4
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00220065
Formula:
C₈H₆IN MW: 243,05 g/mol Pto. de fusión: 97…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00220065 Núm. CAS: 16066-91-4 |