5-Aminoindol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Indol-5-ylamine, 5-Indolamine, 5-Amino-1H-indole, 1H-Indol-5-amine
103900010 103900050
ACRO103900010EA 73 EUR
ACRO103900010 ACRO103900050
5-Aminoindol 97%
5-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 190 °C (6 mmHg)
Pto. de fusión: 130…134 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005679
Núm. CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %