5-Nitroindol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
128700050
128700250
ACRO128700050EA
89.6
EUR
ACRO128700050
ACRO128700250
5-Nitroindol 99%
5-Nitroindol
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 140…142 °C |
Número MDL:
MFCD00005673 Núm. CAS: 6146-52-7 EINECS: 228-153-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 143 °C |
GC | ≥98.5 % |