5-Nitroindol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10608.03
A10608.06
A10608.14
A10608.03EA
29.7
EUR
A10608.03
A10608.06
A10608.14
5-Nitroindol ≥99%
5-Nitroindol
Purity: 99%
CAS No.: 6146-52-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 139-143°
Beilstein Reference: 383777
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 139…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005673 Núm. CAS: 6146-52-7 EINECS: 228-153-0 |