5-Metoxiindol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
125870050 125870250
ACRO125870050EA 111 EUR
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Metoxiindol 99%
5-Metoxiindol
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 176…178 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005674
Núm. CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %