5-Metoxiindol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
B25290.03 B25290.06 B25290.14
B25290.03EA 37 EUR
B25290.03 B25290.06 B25290.14
5-Metoxiindol ≥99%
5-Metoxiindol
Purity: 99% CAS No.: 1006-94-6 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 52-55° Boiling Point: 176-178°/17mm Beilstein Reference: 116722 MDL No.: MFCD00005674
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 176…178 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005674
Núm. CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3