6-Metoxiindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Indol-6-il metil éter, 6-Metoxi-1H-indol
L19074.03
L19074.MD
L19074.03EA
141
EUR
L19074.03
L19074.MD
6-Metoxiindol ≥98%
6-Metoxiindol
Purity: 98+%
CAS No.: 3189-13-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 105°/0.2mm
MDL No.: MFCD00022780
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Pto. Ebullición: 105 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022780 Núm. CAS: 3189-13-7 EINECS: 221-689-6 |