5,6-Dimetoxiindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21126.03
B21126.MD
B21126.03EA
288
EUR
B21126.03
B21126.MD
5,6-Dimetoxiindol ≥98%
5,6-Dimetoxiindol
Purity: 98%
CAS No.: 14430-23-0
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Melting Point: 154-160°
Boiling Point: 198°/8mm
MDL No.: MFCD00005675
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 198 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 154…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005675 Núm. CAS: 14430-23-0 EINECS: 238-402-5 |