4-Hidroxiindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxi-1H-indol
L14352.03
L14352.06
L14352.14
L14352.03EA
30.2
EUR
L14352.03
L14352.06
L14352.14
4-Hidroxiindol ≥98%
4-Hidroxiindol
Purity: 98%
CAS No.: 2380-94-1
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 97-99°
Beilstein Reference: 114905
Formula:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C (0,01 mmHg) Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005667 Núm. CAS: 2380-94-1 EINECS: 219-177-2 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)