5-Hidroxiindol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Hidroxi-1H-indol
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 44.6 EUR
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hidroxiindol 97%
5-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005677
Núm. CAS: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %