5-Hidroxiindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hidroxi-1H-indol
L00858.03
L00858.06
L00858.03EA
102
EUR
L00858.03
L00858.06
5-Hidroxiindol ≥98%
5-Hidroxiindol
Purity: 98+%
CAS No.: 1953-54-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 112349
MDL No.: MFCD00005677
Formula:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Pto. de fusión: 106…111 °C |
Número MDL:
MFCD00005677 Núm. CAS: 1953-54-4 EINECS: 217-782-6 |