6-Hidroxiindol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: IMEXINE OBA, 6-Hidroxi-1H-indol
379010010 379010050
ACRO379010010EA 166 EUR
ACRO379010010 ACRO379010050
6-Hidroxiindol 97%
6-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. de fusión: 124…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00152101
Núm. CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
HPLC ≥97.5 %