Conectores, tubos, acero inoxidable, GL 25, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292611302 292621303 292601301
SCOT292611302EA 66.2 EUR
SCOT292611302 SCOT292621303 SCOT292601301
Conectores, tubos, acero inoxidable, GL 25, DURAN®
Racores y conectores
Las tapas de conectores DURAN® GL 25 con múltiples puertos son adecuadas para una variedad de aplicaciones en las que se necesitan muestrear o dispensar pequeños volúmenes de líquido.
  • Resistencia a altas temperaturas (hasta 180 ° C)
  • Las tapas son totalmente autoclavables y reutilizables.
El conector de tubo macho de púas está hecho de acero inoxidable de grado quirúrgico (316L) y se ajusta a un tubo de Ø 3,2 mm.