Indol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1H-Indol
A14427.0B
A14427.18
A14427.30
A14427.0BEA
432
EUR
A14427.0B
A14427.18
A14427.30
Indol ≥99%
Indol
Purity: 99%
CAS No.: 120-72-9
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 121°(249°F)
Odour: Unpleasant
pH: 6
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 253-254°
Beilstein Reference: 107693
Merck Reference: 14,4963
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005607
Formula:
C₈H₇N MW: 117.15 g/mol Pto. Ebullición: 253…254 °C Pto. de fusión: 50…54 °C Densidad: 1.220 Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005607 Núm. CAS: 120-72-9 EINECS: 204-420-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,04985 |