Indol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22281.0025 8.22281.0100
8.22281.0025EA 46.6 EUR
8.22281.0025 8.22281.0100
Indol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Indol
Formula: C₈H₇N
Pto. Ebullición: 254…255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50…51 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Número MDL: MFCD00005607
Núm. CAS: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,04985
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3.560 g/l (25 °C)
Melting Point 52 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 230 kg/m3
Boiling Point 254 °C
Vapor Pressure 0.016 hPa (25 °C)
Flash Point 110 °C
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 (1000 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials