1-Metilindol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 52.1 EUR
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Metilindol 98+%
1-Metilindol
Formula: C₉H₉N
Pto. Ebullición: 236…239 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 94…95 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005800
Núm. CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %