1-Metilindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
A12605.09 A12605.18
A12605.09EA 76.3 EUR
A12605.09 A12605.18
1-Metilindol ≥98%
1-Metilindol
Purity: 98% CAS No.: 603-76-9 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6065 Odour: Stench Boiling Point: 237-239° Beilstein Reference: 111026 MDL No.: MFCD00005800
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 237…239 °C
Pto. de fusión: 94…95 °C
Densidad: 1,048
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005800
Núm. CAS: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,