2-Metilindol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-1H-indole
127021000 127025000
ACRO127021000EA 76.4 EUR
ACRO127021000 ACRO127025000
2-Metilindol 98%
2-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 273 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 56…60 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005616
Núm. CAS: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to red-purple to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥97.5 %