2-Metilindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methyl-1H-indole
A10764.0B
A10764.18
A10764.30
A10764.0BEA
460
EUR
A10764.0B
A10764.18
A10764.30
2-Metilindol ≥98%
2-Metilindol
Purity: 98+%
CAS No.: 95-20-5
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 141°(285°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 109781
MDL No.: MFCD00005616
Formula:
C₉H₉N MW: 131,18 g/mol Pto. Ebullición: 272…273 °C Pto. de fusión: 56…60 °C Densidad: 1,07 Pto. de inflamación: 141 °C (285 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005616 Núm. CAS: 95-20-5 EINECS: 202-398-3 |