3-Metilindol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
127030100 127030250 127031000
ACRO127030100EA 72.9 EUR
ACRO127030100 ACRO127030250 ACRO127031000
3-Metilindol 98%
3-Metilindol
Formula: C₉H₉N
Pto. Ebullición: 265…266 °C (755 mmHg)
Pto. de fusión: 95…98 °C
Densidad: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Número MDL: MFCD00005627
Núm. CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
UN: 3077
Índice Merck: 12,08700
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride