3-Metilindol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03890.06
L03890.14
L03890.06EA
34.5
EUR
L03890.06
L03890.14
3-Metilindol ≥99%
3-Metilindol
Purity: 99%
CAS No.: 83-34-1
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 132°(269°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 265-268°
Beilstein Reference: 111296
Merck Reference: 14,8560
MDL No.: MFCD00005627
Formula:
C₉H₉N Pto. Ebullición: 265…268 °C Pto. de fusión: 94…97 °C Densidad: 1,003 g/cm³ (99.6 °C) Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005627 Núm. CAS: 83-34-1 EINECS: 201-471-7 Índice Merck: 14,8560 |