4-Metilindol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-1H-indole
133890010 133890050
ACRO133890010EA 257 EUR
ACRO133890010 ACRO133890050
4-Metilindol 99%
4-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005668
Núm. CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %