5-Metilindol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06893.03
L06893.06
L06893.03EA
78.8
EUR
L06893.03
L06893.06
5-Metilindol ≥99%
5-Metilindol
Purity: 99%
CAS No.: 614-96-0
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 100°/3mm
Beilstein Reference: 2228
MDL No.: MFCD00005680
Formula:
C₉H₉N Pto. Ebullición: 100 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 58…61 °C Densidad: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C) |
Número MDL:
MFCD00005680 Núm. CAS: 614-96-0 EINECS: 210-400-9 |