6-Metilindol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-1H-indole
133880010 133882500 133880050
ACRO133880010EA 175 EUR
ACRO133880010 ACRO133882500 ACRO133880050
6-Metilindol 99%
6-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 30…31 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005682
Núm. CAS: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %