6-Metilindol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-1H-indole
L17509.03 L17509.MD
L17509.03EA 97.8 EUR
L17509.03 L17509.MD
6-Metilindol ≥98%
6-Metilindol
Purity: 98% CAS No.: 3420-02-8 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6071 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 112°/5mm Beilstein Reference: 109708 MDL No.: MFCD00005682
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,059
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005682
Núm. CAS: 3420-02-8
UN: 3334
ADR: 9,