7-Metilindol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17521.03
L17521.06
L17521.03EA
77.8
EUR
L17521.03
L17521.06
7-Metilindol ≥98%
7-Metilindol
Purity: 98%
CAS No.: 933-67-5
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Melting Point: 83-84°
Boiling Point: 266°
MDL No.: MFCD00005684
Formula:
C₉H₉N Pto. Ebullición: 266 °C Pto. de fusión: 83…84 °C Densidad: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005684 Núm. CAS: 933-67-5 EINECS: 213-270-1 |