2-Fenilindol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
130680050
130681000
ACRO130680050EA
31.5
EUR
ACRO130680050
ACRO130681000
2-Fenilindol 99%
2-Fenilindol
Formula:
C₁₄H₁₁N Pto. Ebullición: 250 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 188…191 °C |
Número MDL:
MFCD00005608 Núm. CAS: 948-65-2 EINECS: 213-436-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige to light green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 188 to 191 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≥98.5 % |