2-Fenilindol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23674.18
B23674.30
B23674.18EA
32.7
EUR
B23674.18
B23674.30
2-Fenilindol 95%
2-Fenilindol
Purity: 95%
CAS No.: 948-65-2
Molecular Formula: C14H11N
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 189-190°
Boiling Point: 250°/10mm
MDL No.: MFCD00005608
Formula:
C₁₄H₁₁N Pto. Ebullición: 250 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 189…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005608 Núm. CAS: 948-65-2 EINECS: 213-436-3 |