5-Bromoisoquinolina
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
10007079-1 10007079-500
CAYM10007079-1EA 105 EUR
CAYM10007079-1 CAYM10007079-500
5-Bromoisoquinolina
5-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD01646405
Núm. CAS: 34784-04-8