1-Metilisoquinolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27029.03 H27029.06
H27029.03EA 42.3 EUR
H27029.03 H27029.06
1-Metilisoquinolina ≥97%
1-Metilisoquinolina
Purity: 97% CAS No.: 1721-93-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6140 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 126-128°/16mm MDL No.: MFCD00006902
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143.19 g/mol
Pto. Ebullición: 126…128 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 10…12 °C
Densidad: 1.078
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006902
Núm. CAS: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6