Tribromuro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bromuro de cerio (III), Cerio (III) bromuro
Ampuled under argon
40373.03
40373.06
40373.14
40373.03EA
111
EUR
40373.03
40373.06
40373.14
Tribromuro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tribromuro de cerio
Purity: 99.9%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3
Formula Weight: 379.83
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 5.18
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 733°
Boiling Point: 1560°
Merck Reference: 14,1995
MDL No.: MFCD00016004
Formula:
CeBr₃ Pto. Ebullición: 1560 °C Pto. de fusión: 733 °C Densidad: 5,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016004 Núm. CAS: 14457-87-5 EINECS: 238-447-0 Índice Merck: 14,1995 |