Tribromuro de cerio ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bromuro de cerio (III), Cerio (III) bromuro
44432.09 44432.18
44432.09EA 91.6 EUR
44432.09 44432.18
Tribromuro de cerio ≥99.998% (metals basis)
Tribromuro de cerio
Purity: 99.998% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3.xH2O Formula Weight: 379.83(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Pale orange Odour: Odourless Merck Reference: 14,1995 MDL No.: MFCD00150206
Formula: CeBr₃
MW: 379.83 g/mol
Pto. de fusión: 732
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016004
Núm. CAS: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Índice Merck: 14,1995