Tribromuro de cerio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44447.14
44447.22
44447.14EA
143
EUR
44447.14
44447.22
Tribromuro de cerio 99%
Tribromuro de cerio
Purity: 99%
CAS No.: 14457-87-5
Molecular Formula: CeBr3.xH2O
Formula Weight: 379.83(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150206
Formula:
CeBr₃ Pto. de fusión: 732 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016004 Núm. CAS: 14457-87-5 EINECS: 238-447-0 Índice Merck: 12,02039 |