Dibromuro de europio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Europium dibromide
44431.03 44431.06 44431.14
44431.03EA 117 EUR
44431.03 44431.06 44431.14
Dibromuro de europio ≥99.99% (metals basis)
Dibromuro de europio
Purity: 99.99% CAS No.: 13780-48-8 Molecular Formula: EuBr2 Formula Weight: 311.77 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD01076548
Formula: Br₂Eu
MW: 311.77 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076548
Núm. CAS: 13780-48-8