Tribromuro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
43673.14
43673.06
43673.14EA
623
EUR
43673.14
43673.06
Tribromuro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Tribromuro de gadolinio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13818-75-2
Molecular Formula: GdBr3
Formula Weight: 396.96
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049741
Formula:
Br₃Gd Pto. de fusión: 770 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049741 Núm. CAS: 13818-75-2 EINECS: 237-494-4 |