Tribromuro de lantano, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35800.04
35800.09
35800.18
35800.04EA
133
EUR
35800.04
35800.09
35800.18
Tribromuro de lantano, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tribromuro de lantano
Purity: 99.9%
CAS No.: 13536-79-3
Molecular Formula: LaBr3
Formula Weight: 378.62
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00016161
Formula:
Br₃La Pto. de fusión: 789 °C Densidad: 5,06 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016161 Núm. CAS: 13536-79-3 EINECS: 236-896-7 |