Bromuro de terbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
39425.03
39425.06
39425.03EA
184
EUR
39425.03
39425.06
Bromuro de terbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Bromuro de terbio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-47-4
Molecular Formula: TbBr3
Formula Weight: 398.65
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1490°
MDL No.: MFCD00049571
Formula:
Br₃Tb Pto. Ebullición: 1490 °C Pto. de fusión: 827 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049571 Núm. CAS: 14456-47-4 EINECS: 238-442-3 |