Tribromuro de tulio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
39186.03
39186.06
39186.03EA
163
EUR
39186.03
39186.06
Tribromuro de tulio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Tribromuro de tulio
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-51-0
Molecular Formula: TmBr3
Formula Weight: 408.66
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1440°
MDL No.: MFCD00050138
Formula:
Br₃Tm Pto. Ebullición: 1440 °C Pto. de fusión: 952 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050138 Núm. CAS: 14456-51-0 EINECS: 238-444-4 |