Tricloruro de cerio, anhidro 99.9%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de cerio (III), Cerio (III) cloruro
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 103 EUR
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Tricloruro de cerio, anhidro 99.9%, puro
Tricloruro de cerio
Formula: CeCl₃
Pto. Ebullición: 1727 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 848 °C
Densidad: 3,193 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010929
Núm. CAS: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02008
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %