Tricloruro de cerio, anhidro ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de cerio (III), Cerio (III) cloruro
21112.09
21112.18
21112.30
21112.09EA
118
EUR
21112.09
21112.18
21112.30
Tricloruro de cerio, anhidro ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de cerio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7790-86-5
Molecular Formula: CeCl3
Formula Weight: 246.48
Physical Form: Powder
Density: 3.92
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 848°
Boiling Point: 1727°
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, acids
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00010929
Incandescent gas mantles, spectrography, polymerization of olefins
Formula:
CeCl₃ Pto. Ebullición: 1727 °C Pto. de fusión: 848 °C Densidad: 3,92 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010929 Núm. CAS: 7790-86-5 EINECS: 232-227-8 Índice Merck: 14,1997 |