Tricloruro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de cerio (III), Cerio (III) cloruro
Ampuled under argon
35688.06
35688.14
35688.22
35688.06EA
123
EUR
35688.06
35688.14
35688.22
Tricloruro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de cerio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-86-5
Molecular Formula: CeCl3
Formula Weight: 246.48
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.92
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 848°
Boiling Point: 1727°
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00010929
Formula:
CeCl₃ MW: 246,47 g/mol Pto. Ebullición: 1727 °C Pto. de fusión: 848 °C Densidad: 3,92 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010929 Núm. CAS: 7790-86-5 EINECS: 232-227-8 Índice Merck: 14,1997 |