Tricloruro de disprosio, ultra seco ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
35692.06 35692.14
35692.06EA 309 EUR
35692.06 35692.14
Tricloruro de disprosio, ultra seco ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de disprosio
Purity: 99.98% CAS No.: 10025-74-8 Molecular Formula: DyCl3 Formula Weight: 268.86 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.67 Melting Point: 718° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010984
Formula: Cl₃Dy
MW: 268.86 g/mol
Pto. de fusión: 718 °C
Densidad: 3.67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010984
Núm. CAS: 10025-74-8
EINECS: 233-039-9
Índice Merck: 14,3482